(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR29546-50MGEA 110 DKK
APOSOR29546-50MG APOSOR29546-250MG
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Formel: C₁₇H₁₁Cl₄N₃O₃
Molekylvægt: 447,1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00207908
CAS-nummer: 261622-75-7