2-Acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR29415-1GEA
0
DKK
APOSOR29415-1G
2-Acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole
2-Acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole
Formel:
C₈H₁₁NO Molekylvægt: 137,179 g/mol Smeltepunkt: 115…117 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00982312 CAS-nummer: 1500-93-2 |