8-Chlorooct-1-ene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR2941-5GEA
1170
DKK
APOSOR2941-5G
8-Chlorooct-1-ene 97%
8-Chlorooct-1-ene
Formel:
C₈H₁₅Cl Molekylvægt: 146,658 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00671827 CAS-nummer: 871-90-9 |