4H,6H-Pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine-4,6-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR29335-20MGEA
219
DKK
APOSOR29335-20MG
4H,6H-Pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine-4,6-dione
4H,6H-Pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine-4,6-dione
Formel:
C₁₂H₇NO₃ Molekylvægt: 213,189 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00662464 CAS-nummer: 259269-45-9 |