5-(5-Bromothien-2-yl)isoxazole

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering


Advarsel

APOSOR29131-1GEA 481 DKK
APOSOR29131-1G
5-(5-Bromothien-2-yl)isoxazole
5-(5-Bromothien-2-yl)isoxazole
Formel: C₇H₄BrNOS
Molekylvægt: 230,082 g/mol
Smeltepunkt: 66…67 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03618406
CAS-nummer: 138716-31-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR