5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR28995-250MGEA 415 DKK
APOSOR28995-250MG APOSOR28995-1G
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₇H₁₁ClN₂O
Molekylvægt: 174,628 g/mol
Kogepunkt: 95…100 °C (10 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068196
CAS-nummer: 175205-41-1
UN nummer: 1760
ADR: 8,III