2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR28868-5GEA 2460 DKK
APOSOR28868-5G APOSOR28868-10G APOSOR28868-1G
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
Formel: C₄H₁₁NOS
Molekylvægt: 121,201 g/mol
Kogepunkt: 97…100 °C (0,4 mm Hg)
Massefylde: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00154135
CAS-nummer: 24304-84-5
EINECS: 246-142-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,III