2-Methoxychalcone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR27788-1GEA 1460 DKK
APOSOR27788-1G
2-Methoxychalcone
2-Methoxychalcone
Formel: C₁₆H₁₄O₂
Molekylvægt: 238,281 g/mol
Smeltepunkt: 53…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00048035
CAS-nummer: 5416-70-6