4-[(N,N-Dimethylamino)methyl]benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR2765-500MGEA 273 DKK
APOSOR2765-500MG
4-[(N,N-Dimethylamino)methyl]benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
4-[(N,N-Dimethylamino)methyl]benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formel: C₁₅H₂₄BNO₂·ClH
Molekylvægt: 297,628 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07771993
CAS-nummer: 1073371-85-3