trans-3-Ethoxycinnamic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR27554-100MGEA
0
DKK
APOSOR27554-100MG
APOSOR27554-1G
trans-3-Ethoxycinnamic acid
trans-3-Ethoxycinnamic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molekylvægt: 192,211 g/mol Smeltepunkt: 131…134 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016843 CAS-nummer: 188545-72-4 |