2,6-Di(tert-butyl)-4-methylcyclohexan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR27530-25GEA 656 DKK
APOSOR27530-25G APOSOR27530-100G
2,6-Di(tert-butyl)-4-methylcyclohexan-1-ol
2,6-Di(tert-butyl)-4-methylcyclohexan-1-ol
Formel: C₁₅H₃₀O
Molekylvægt: 226,398 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00278493
CAS-nummer: 163119-16-2