3-Hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR27361-1GEA
0
DKK
APOSOR27361-1G
APOSOR27361-50MG
3-Hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole 97%
3-Hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole
Formel:
C₈H₇NO₂ Molekylvægt: 149,147 g/mol Smeltepunkt: 155…157 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00104669 CAS-nummer: 36238-83-2 |