4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-triazin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR27312-5GEA
0
DKK
APOSOR27312-5G
APOSOR27312-1G
4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-triazin-2-amine
4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-triazin-2-amine
Formel:
C₈H₈N₄S₂ Molekylvægt: 224,306 g/mol Smeltepunkt: 176…177 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052772 CAS-nummer: 175204-61-2 |