Ethyl 5-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate ≥96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR2689-250MGEA
1250
DKK
APOSOR2689-250MG
Ethyl 5-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate ≥96%
Ethyl 5-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Molekylvægt: 238,67 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07366504 CAS-nummer: 141517-48-8 |