3-Chloropropanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR26786-5GEA 0 DKK
APOSOR26786-5G APOSOR26786-1G
3-Chloropropanamide
3-Chloropropanamide
Formel: C₃H₆ClNO
Molekylvægt: 107,539 g/mol
Smeltepunkt: 98…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008040
CAS-nummer: 5875-24-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III