Methyl 2-bromomethyl-4-cyanobenzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR2663-1GEA
786
DKK
APOSOR2663-1G
Methyl 2-bromomethyl-4-cyanobenzoate 95+%
Methyl 2-bromomethyl-4-cyanobenzoate
Formel:
C₁₀H₈BrNO₂ Molekylvægt: 254,08 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09864855 CAS-nummer: 165111-46-6 |