2,2'-Bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR26186-5GEA 0 DKK
APOSOR26186-5G APOSOR26186-25G
2,2'-Bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl
2,2'-Bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl
Formel: C₁₄H₁₂Br₂
Molekylvægt: 340,053 g/mol
Smeltepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074910
CAS-nummer: 38274-14-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II