1-Amino-2-hydroxyindane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR2608-1GEA 1100 DKK
APOSOR2608-1G APOSOR2608-250MG APOSOR2608-500MG APOSOR2608-5G
1-Amino-2-hydroxyindane
1-Amino-2-hydroxyindane
Formel: C₉H₁₁NO
Molekylvægt: 149,19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053472
CAS-nummer: 74165-73-4