2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR25997-1GEA
0
DKK
APOSOR25997-1G
APOSOR25997-5G
APOSOR25997-100MG
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide 97%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide
Formel:
C₉H₉NO₃ Molekylvægt: 179,173 g/mol Smeltepunkt: 130…132 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03659722 CAS-nummer: 349550-81-8 |