tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR25979-5GEA 1640 DKK
APOSOR25979-5G APOSOR25979-1G
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Formel: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Molekylvægt: 292,193 g/mol
Smeltepunkt: 48…53 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03659715
CAS-nummer: 215183-27-0