Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR25929-100MGEA 0 DKK
APOSOR25929-100MG APOSOR25929-1G APOSOR25929-250MG APOSOR25929-5G
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆ClNO₃
Molekylvægt: 233,692 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01480849
CAS-nummer: 318280-71-6
UN nummer: 1760
ADR: 8,III