5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR25907-1GEA
1360
DKK
APOSOR25907-1G
APOSOR25907-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Formel:
C₉H₅ClN₂O₂ Molekylvægt: 208,601 g/mol Smeltepunkt: 80…90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03086204 CAS-nummer: 98591-60-7 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |