N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR25837-5GEA 3120 DKK
APOSOR25837-5G APOSOR25837-1G
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Formel: C₁₃H₈Cl₄N₂O₂
Molekylvægt: 366,027 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114878
CAS-nummer: 69035-11-6