(Diphenylphosphoryl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR25804-1GEA 1600 DKK
APOSOR25804-1G APOSOR25804-5G APOSOR25804-250MG
(Diphenylphosphoryl)methanol
(Diphenylphosphoryl)methanol
Formel: C₁₃H₁₃O₂P
Molekylvægt: 232,215 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00087496
CAS-nummer: 884-74-2