3,5-Dibromo-2-ethoxybenzaldehyde
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR25780-1GEA 590 DKK
APOSOR25780-1G
3,5-Dibromo-2-ethoxybenzaldehyde
3,5-Dibromo-2-ethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Molekylvægt: 307,967 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00087286
CAS-nummer: 61657-67-8