Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR25721-1GEA 933 DKK
APOSOR25721-1G APOSOR25721-10G
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
Formel: C₈H₁₃ClO₃
Molekylvægt: 192,64 g/mol
Kogepunkt: 54…58 °C (0,1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570535
CAS-nummer: 306935-33-1