3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR25580-5GEA 2040 DKK
APOSOR25580-5G APOSOR25580-1G
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Molekylvægt: 269,299 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203983
CAS-nummer: 175203-47-1