1-Isopropyluracil-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR25579-1GEA
1100
DKK
APOSOR25579-1G
1-Isopropyluracil-5-carbonitrile
1-Isopropyluracil-5-carbonitrile
Formel:
C₈H₉N₃O₂ Molekylvægt: 179,176 g/mol Smeltepunkt: 265…274 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00203975 CAS-nummer: 57712-59-1 |