2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR25562-100MGEA 601 DKK
APOSOR25562-100MG APOSOR25562-250MG
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137,179 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209259
CAS-nummer: 37988-38-8