6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR25283-1GEA 590 DKK
APOSOR25283-1G
6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile
6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile
Formel: C₁₂H₁₃NOS₂
Molekylvægt: 251,368 g/mol
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00084980
CAS-nummer: 175202-50-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III