Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR25277-5GEA 2040 DKK
APOSOR25277-5G APOSOR25277-1G
Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Formel: C₁₅H₁₅NO₄S₃
Molekylvægt: 369,479 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085073
CAS-nummer: 175276-42-3