Ethyl (4,5-dichloro-1H-imidazol-1-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR25100-100MGEA 273 DKK
APOSOR25100-100MG
Ethyl (4,5-dichloro-1H-imidazol-1-yl)acetate
Ethyl (4,5-dichloro-1H-imidazol-1-yl)acetate
Formel: C₇H₈Cl₂N₂O₂
Molekylvægt: 223,057 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052518
CAS-nummer: 175137-67-4