1-Methyl-5-(pyridin-2-yl)pyrrolidin-2-one
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR2505-10MGEA
0
DKK
APOSOR2505-10MG
APOSOR2505-5MG
1-Methyl-5-(pyridin-2-yl)pyrrolidin-2-one
1-Methyl-5-(pyridin-2-yl)pyrrolidin-2-one
A metabolite of nicotine in humans. Used for internal standardization for routine biomonitoring of nicotine metabolites.
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Molekylvægt: 176,215 g/mol Kogepunkt: 120…135 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01320387 CAS-nummer: 147732-31-8 |