4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR24874-1GEA 601 DKK
APOSOR24874-1G APOSOR24874-5G
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Formel: C₁₆H₁₂N₂S
Molekylvægt: 264,345 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00806357
CAS-nummer: 299438-56-5