4-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering


Farlig

APOSOR2475-5GEA 1370 DKK
APOSOR2475-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole
4-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole
Formel: C₉H₇ClN₂
Molekylvægt: 178,618 g/mol
Smeltepunkt: 136…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00808668
CAS-nummer: 35512-29-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR