(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR2440-100MGEA 176 DKK
APOSOR2440-100MG APOSOR2440-250MG
(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl chloride
(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₃O₂
Molekylvægt: 239,483 g/mol
Kogepunkt: 182 °C (15 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045225
CAS-nummer: 774-74-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III