3-Aminothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR24373-250MGEA 753 DKK
APOSOR24373-250MG APOSOR24373-1G
3-Aminothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
3-Aminothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₆H₅N₃OS
Molekylvægt: 167,188 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00816913
CAS-nummer: 648859-53-4