1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR24326-1GEA
933
DKK
APOSOR24326-1G
1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₂ Molekylvægt: 230,262 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00068140 CAS-nummer: 116344-17-3 |