Ethyl 5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR24284-500MGEA 154 DKK
APOSOR24284-500MG
Ethyl 5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Molekylvægt: 182,22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570118
CAS-nummer: 123374-28-7