2-(2-Nitrophenyl)acrylaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR23876-1GEA 579 DKK
APOSOR23876-1G APOSOR23876-10G
2-(2-Nitrophenyl)acrylaldehyde
2-(2-Nitrophenyl)acrylaldehyde
Formel: C₉H₇NO₃
Molekylvægt: 177,157 g/mol
Smeltepunkt: 53…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052673
CAS-nummer: 71463-16-6