1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR23849-10GEA 2380 DKK
APOSOR23849-10G APOSOR23849-1G APOSOR23849-5G
1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
Formel: C₉H₁₀N₄O₂
Molekylvægt: 206,201 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052562
CAS-nummer: 92658-77-0