2,6-Dimethyldecane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR2375-1GEA 2850 DKK
APOSOR2375-1G
2,6-Dimethyldecane
2,6-Dimethyldecane
Formel: C₁₂H₂₆
Molekylvægt: 170,335 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060964
CAS-nummer: 13150-81-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III