3-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-N-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]quinazoline-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR23565-250MGEA
197
DKK
APOSOR23565-250MG
3-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-N-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]quinazoline-2-carboxamide
3-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-N-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]quinazoline-2-carboxamide
Formel:
C₁₄H₁₆N₄O₃ Molekylvægt: 288,302 g/mol Smeltepunkt: 154…156 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01566065 CAS-nummer: 646497-34-9 |