1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR23402-1GEA 688 DKK
APOSOR23402-1G APOSOR23402-250MG
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
Formel: C₁₀H₇BrO₂
Molekylvægt: 239,065 g/mol
Smeltepunkt: 136…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407369
CAS-nummer: 187657-92-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III