[3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR23351-1GEA 634 DKK
APOSOR23351-1G
[3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
[3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₁H₁₁NO
Molekylvægt: 173,211 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086142
CAS-nummer: 83140-94-7