4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR23325-250MGEA 830 DKK
APOSOR23325-250MG APOSOR23325-5G APOSOR23325-1G
4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₇N₃O₂S
Molekylvægt: 221,236 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00111662
CAS-nummer: 216959-92-1