4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR23290-1GEA
405
DKK
APOSOR23290-1G
APOSOR23290-5G
APOSOR23290-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₉H₇ClN₂O₂S Molekylvægt: 242,682 g/mol Smeltepunkt: 108…109 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02681937 CAS-nummer: 18336-39-5 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |