1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-ene, N9-BOC protected 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR2328-1GEA 10720 DKK
APOSOR2328-1G
1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-ene, N9-BOC protected 95+%
1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-ene, N9-BOC protected
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₂
Molekylvægt: 252,353 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998744
CAS-nummer: 1031927-13-5