4-(4-Bromophenyl)-1,2,3-thiadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR23263-1GEA
459
DKK
APOSOR23263-1G
APOSOR23263-10G
4-(4-Bromophenyl)-1,2,3-thiadiazole
4-(4-Bromophenyl)-1,2,3-thiadiazole
Formel:
C₈H₅BrN₂S Molekylvægt: 241,108 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00084907 CAS-nummer: 40753-13-7 |