4-Iodo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR23250-250MGEA 197 DKK
APOSOR23250-250MG
4-Iodo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
4-Iodo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₉IN₂
Molekylvægt: 284,096 g/mol
Smeltepunkt: 65…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681924
CAS-nummer: 342405-19-0